Läs mer
N-Boc-D-asparaginsyra 1-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15452809
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452809 5 g 5g
15462809 250 mg 250mg
15442809 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66716.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 77004-75-2 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77004-75-2
Molekylformel C13H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 289.328
MDL-nummer MFCD00236827
InChI-nyckel RAUQRYTYJIYLTF-MRVPVSSYSA-N
Synonym boc-d-asp-otbu, r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-boc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-d-aspotbu, n-boc-d-asparticacid1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoicacid, n-tert-butyloxycarbonyl-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 7019660
IUPAC-namn (3R)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxobutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Beilstein 3553120
Kvantitet 5 g
Formel vikt 289.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.