Läs mer
N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester, 98%
Produktkod. 15458598
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458598 25 g 25g
15438598 1 g 1g
15448598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62000.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51186-58-4 | C16H21NO6 | 323.345 g/mol
N-Boc-D-asparaginsyra 4-bensylester används som en mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-D-asparaginsyra 4-bensylester används som mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51186-58-4
Molekylformel C16H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 323.345
MDL-nummer MFCD00038255
InChI-nyckel SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester
PubChem CID 6994663
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxo-4-fenylmetoxibutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester
Kvantitet 25 g
Beilstein 2305471
Formel vikt 323.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.