Läs mer
N-Boc-D-beta-proline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434238
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434238 1 g 1g
15444238 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57825.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes
, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid (DMSO).
Anmärkningar
Förvaras på en sval, ventilerad plats. Undvik starkt oxiderande material. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72925-16-7
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD03094727
InChI-nyckel HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-n-boc-beta-proline, r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-3-carboxyl pyrrolidine, boc-l-beta-proline, n-boc-d-beta-proline, r-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 3r
PubChem CID 1512491
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-beta-proline
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO).
Optisk rotation −15° (c=0.8 in Chloroform)
IUPAC-namn (3R)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-3-karboxylsyra
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.