Läs mer
N-Boc-D-cyclohexylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-D-cyclohexylglycine |
| CAS | 70491-05-3 |
| Molekylformel | C13H23NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (alphaR)-alpha-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]cyclohexaneacetic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(cyclohexyl)ethanoic Acid, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-(cyclohexyl)acetic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-D-cyclohexylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C1CCCCC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-cyclohexyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.33 |
| Formel vikt | 257.1627 |