Läs mer
N-Boc-D-erythro-sphingosine-2,3-N,O-acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-D-erythro-sphingosine-2,3-N,O-acetonide |
| CAS | 207516-23-2 |
| Molekylformel | C26 H49 N O4 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H49NO4/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-22(21-28)27(26(5,6)30-23)24(29)31-25(2,3)4/h19-20,22-23,28H,7-18,21H2,1-6H3/b20-19+/t22-,23+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H]1OC(C)(C)N([C@H]1CO)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (4S,5R)-4-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-5-[(E)-pentadec-1-enyl]-1,3-oxazolidine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.67 |
| Formel vikt | 439.3662 |