Läs mer
N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester, 99%
Produktkod. 11445047
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445047 5 g 5g
11435047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21944.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34404-30-3 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34404-30-3
Molekylformel C17H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 337.372
MDL-nummer MFCD00038266
InChI-nyckel CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-d-glu-obzl, boc-d-glutamic acid 1-benzyl ester, n-boc-d-glutamic acid 1-benzyl ester, n-boc-d-glutamic acid benzyl ester, 1-benzyl n-boc-l-glutamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamic acid 1-benzyl ester, 4r-5-benzyloxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu-obn, pubchem12942, 1-benzyl n-boc-d-glutamate
PubChem CID 7010515
IUPAC-namn (4R)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-5-oxo-5-fenylmetoxipentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 337.37
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.