Läs mer
N-Boc-D-glutaminsyra 1-tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488848
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488848 5 g 5g
15498848 250 mg 250mg
15478848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62320.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73872-71-6 | C14H25NO6 | 303.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73872-71-6
Molekylformel C14H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 303.36
MDL-nummer MFCD00076926
InChI-nyckel YMOYURYWGUWMFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-glu-otbu, r-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 4r-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu-o-t-bu, n-boc-d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, d-glutamicacid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7018746
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Färg Brun till Vit
IUPAC-namn (4R)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-5-oxopentansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 303.35
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.