Läs mer
N-Boc-D-glutaminsyra 5-bensylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15409058
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409058 5 g 5g
15419058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15409058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62537.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35793-73-8 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35793-73-8
Molekylformel C17H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 337.372
MDL-nummer MFCD00038258
InChI-nyckel AJDUMMXHVCMISJ-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-d-glu obzl-oh, boc-d-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-d-glutamic acid 5-benzylester, n-boc-d-glutamic acid 5-benzyl ester, 2r-5-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, ambotzbaa1354, boc-d-glutamic acid gamma-benzyl ester, pubchem12172, pubchem14934, boc-d-glu obn-oh
PubChem CID 7010513
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-5-oxo-5-fenylmetoxipentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-glutamic acid 5-benzyl ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 337.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.