Läs mer
N-Boc-D-glutamic acid, 98%
Produktkod. 15419248
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419248 5 g 5g
15409248 1 g 1g
15429248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15419248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62762.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34404-28-9 | C10H17NO6 | 247.247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34404-28-9
Molekylformel C10H17NO6
Molekylvikt (g/mol) 247.247
MDL-nummer MFCD00190790
InChI-nyckel AQTUACKQXJNHFQ-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-glu-oh, boc-d-glutamic acid, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioic acid, d-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioic acid, pubchem20973, n-boc-d-glutamic acid, ksc493m2t, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanedioic acid
PubChem CID 7019046
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentandisyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-glutamic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 247.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.