Läs mer
N-Boc-D-leucinhydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387236
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11387236 5 g 5g
11377236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11387236 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09124.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16937-99-8 | C11H23NO5 | 249.307 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16937-99-8
Molekylformel C11H23NO5
Molekylvikt (g/mol) 249.307
MDL-nummer MFCD00065583
InChI-nyckel URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N
Synonym boc-d-leucine monohydrate, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leu-oh.h2o, n-boc-d-leucine monohydrate, boc-d-leu-oh h2o, d-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, monohydrate, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leucine h2o, boc-d-leucine hydrate, n-boc-d-leucinemonohydrate
PubChem CID 2724763
IUPAC-namn (2R)-4-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra;hydrat
LEDER CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-leucine hydrate
Smältpunkt 80°C to 84°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2331060
Optisk rotation +25° (c=2 in Acetic Acid)
Formel vikt 231.29 (Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.