missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Boc-D-leucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-D-leucine |
| CAS | 16937-99-8 |
| Molekylformel | C11H21NO4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-leucine, N-Carboxy-D-leucine N-tert-Butyl Ester, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-methylpentanoic Acid, D-Boc Leucine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine, tert-Butoxycarbonyl-D-leucine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.29 |
| Formel vikt | 231.1471 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?