Läs mer
N-Boc-D-leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499018
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499018 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15499018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62498.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106930-51-2 | C11H23NO3 | 217.309 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-leucinol
CAS 106930-51-2
Kokpunkt 213°C
Färg Färglös
Molekylformel C11H23NO3
Brytningsindex 1.449
MDL-nummer MFCD00235931
Synonym boc-d-leucinol, n-boc-d-leucinol, r-tert-butyl 1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, r-n-tert-butoxycarbonyl leucinol, ksc498g1f, r-1-hydroxymethyl-3-methyl-butyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2 r-t-butoxycarbonylamino-4-methylpentanol, tert-butyl r-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate
InChI-nyckel LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
Densitet 0.983 g/mL
LEDER CC(C)CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxi-4-metylpentan-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 217.309
Kvantitet 1 g
Flampunkt 110°C (230°F)
PubChem CID 16211316
Formel vikt 217.31
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.