Läs mer
N-BOC-D-Fenylalaninal, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10678794 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10678794 250 mg 250mg
10435275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10678794 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 376732500
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 77119-85-8
Molekylformel C14H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 249.31
MDL-nummer MFCD00274187
InChI-nyckel ZJTYRNPLVNMVPQ-GFCCVEGCSA-N
Synonym n-boc-d-phenylalaninal, boc-d-phenylalaninal, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, r-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-boc-2 r-3-phenylpropanal, tert-butyl n-2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1r-1-formyl-2-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-d-phe-h, pubchem11217
PubChem CID 7020444
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2R)-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-BOC-D-Phenylalaninal
Smältpunkt 85.0°C to 89.0°C
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Tan eller vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Specifik rotation + 45.00
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 249.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.