Läs mer
N-Boc-D-phenylalaninol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352829
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352829 1 g 1g
11362829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27713.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106454-69-7
Molekylformel C14H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 251.33
MDL-nummer MFCD00216472
InChI-nyckel LDKDMDVMMCXTMO-GFCCVEGCSA-N
Synonym n-boc-d-phenylalaninol, boc-d-phenylalaninol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalaninol, r-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, pubchem5739, r-n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenylalaninol
PubChem CID 7019371
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxi-3-fenylpropan-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-phenylalaninol
Smältpunkt 94°C to 96°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 251.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.