Läs mer
N-Boc-D-phenylglycine, 99%
Produktkod. 11349395
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349395 5 g 5g
11339395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18540.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33125-05-2 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Det är ett valfritt reagens för tilldelning av absolut konfiguration av kirala primära aminer genom 1H NMR, vilket ger bättre resultat än Moshers syra ((R)-(+)-metoxi-(trifluormetyl)fenylättiksyra. αR)-α -[[(1,1-dimetyletoxi)karbonyl]amino]-bensenättiksyra är D-(+)-2-fenylglycin med Boc-skyddsgrupp. (α R)-α -[[(1,1-dimetyletoxi)karbonyl]amino]-bensenättiksyra används som en del av en katalysatorkombination för att katalysera regioselektiva [4 + 2] cykloadditioner avβ -substituerade cykliska enoner och polykonjugerade malononitriler. Det kan också användas för att katalysera stereoselektiv framställning av polyfunktionella nitrocyklohexenkarboxaldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett valfritt reagens för tilldelning av absolut konfiguration av kirala primära aminer genom 1H NMR, vilket ger bättre resultat ′än Moshers syra ((R)-(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylättiksyra. αR)-α -[[(1,1-dimetyletoxi)karbonyl]amino]-bensenättiksyra är D-(+)-2-fenylglycin med Boc-skyddsgrupp. (α R)-α -[[(1,1-dimetyletoxi)karbonyl]amino]-bensenättiksyra används som en del av en katalysatorkombination för att katalysera regioselektiva [4 + 2] cykloadditioner avβ -substituerade cykliska enoner och polykonjugerade malononitriler. Det kan också användas för att katalysera stereoselektiv framställning av polyfunktionella nitrocyklohexenkarboxaldehyder.
Löslighet
Olösligt i vatten. Något löslig i DMSO och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33125-05-2
Molekylformel C13H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 251.28
MDL-nummer MFCD00062043,MFCD00065588
InChI-nyckel HOBFSNNENNQQIU-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-phg-oh, boc-d-phenylglycine, n-boc-d-phenylglycine, n-boc-d-2-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-d-2-phenylglycine, boc-d-alpha-phenylglycine, r-tert-butoxycarbonyl amino phenyl acetic acid, r-tert-butoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid
PubChem CID 2755953
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-2-fenylättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-phenylglycine
Smältpunkt 90°C to 92°C
Beilstein 3033982
Löslighetsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in DMSO and methanol.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 251.28
Optisk rotation −144° (c=1 in Ethanol)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.