Läs mer
N-Boc-D-pipekolinsyra, 98 %
Produktkod. 15488417
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488417 25 g 25g
15478417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51961.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 28697-17-8 | C11H19NO4 | 229,276 g/mol
Det används också som katalytiskt medel och petrokemisk tillsats. Det är också en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används också som katalytiskt medel och petrokemisk tillsats. Det är också en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Löslig i 2ml dimetylformamid
0,3gram.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28697-17-8
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.276
MDL-nummer MFCD00237380
InChI-nyckel JQAOHGMPAAWWQO-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-+-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, boc-d-hopro-oh, boc-d-pipecolic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-d-pip-oh, d-n-boc-pipecolic acid, r-1-n-boc-pipecolinic acid, r-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, +-n-boc-r-pipecolinic acid, r-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 688618
IUPAC-namn (2R)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-pipecolinic acid
Smältpunkt 116 °C till 119 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 480023
Löslighetsinformation Löslig i 2 ml dimetylformamid 0,3 gram.
Optisk rotation +68°, (c=1 i ättiksyra)
Formel vikt 229.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.