Läs mer
N-Boc-D-prolinal, 97%
Produktkod. 11451140
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451140 5 g 5g
11346799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26294.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 73365-02-3 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73365-02-3
Molekylformel C10H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD01321389
InChI-nyckel YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Synonym n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
PubChem CID 7009153
IUPAC-namn tert-butyl (2R)-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-prolinal
Densitet 1.06
Kokpunkt 228°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4618
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Optisk rotation +88° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 199.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.