Läs mer
N-Boc-D-proline, 98+%
Produktkod. 11342736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342736 5 g 5g
11332736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08826.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37784-17-1 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37784-17-1
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.249
MDL-nummer MFCD00063226
InChI-nyckel ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
Synonym n-boc-d-proline, boc-d-proline, boc-d-pro-oh, r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl-d-proline, 2r-1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-d-proline, boc-d-pro, n-alpha-t-boc-d-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-d-proline
PubChem CID 688022
IUPAC-namn (2R)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-proline
Smältpunkt 133°C to 135°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 479316
Optisk rotation +61° (c=1 in Acetic Acid)
Formel vikt 215.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.