Läs mer
N-Boc-D-proline Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-D-proline Methyl Ester |
| CAS | 73323-65-6 |
| Molekylformel | C11H19NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2R)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 2-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(14)12-7-5-6-8(12)9(13)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1314 |