Läs mer
N-Boc-D-serin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372776
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372776 5 g 5g
11362776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08904.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6368-20-3 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6368-20-3
Molekylformel C8H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 205.21
MDL-nummer MFCD00063142
InChI-nyckel FHOAKXBXYSJBGX-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-serine, boc-d-ser-oh, n-boc-d-serine, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-serine, boc-l-serine, boc-l-ser-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 637603
IUPAC-namn (2R)-3-hydroxi-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-serine
Smältpunkt 88°C to 91°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1874714
Optisk rotation +3.5° (c=2 in Acetic Acid)
Formel vikt 205.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.