Läs mer
N-Boc-D-valine, 98+%
Produktkod. 11347276
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347276 1 g 1g
11357276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09193.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22838-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22838-58-0
Molekylformel C10H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD00038282
InChI-nyckel SZXBQTSZISFIAO-SSDOTTSWSA-N
Synonym boc-d-valine, boc-d-val-oh, n-boc-d-valine, n-tert-butoxycarbonyl-d-valine, tert-butoxycarbonyl-d-valine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, d-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-valin, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methylbutanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-valine
PubChem CID 637605
IUPAC-namn (2R)-3-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
LEDER CC(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-valine
Smältpunkt 76°C to 80°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2050408
Optisk rotation +6.3° (c=1 in Acetic Acid)
Formel vikt 217.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.