Läs mer
N-BOC-D-Valinol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10011224 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10011224 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10011224 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399770010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-D-Valinol
Infrarött spektrum Authentic
Färg Färglös
CAS 106391-87-1
Förpackning Glasflaska
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Specifik rotation +22.5° to +23.5° (20°C, 589nm) (c=1 in CHCl3)
Kokpunkt 218.0°C
Smältpunkt 57.0°C
Kvantitet 1 g
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C10H21NO3
MDL-nummer MFCD00235960
Synonym boc-d-valinol, n-boc-d-valinol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, tert-butyl n-1r-1-hydroxymethyl-2-methyl-propyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-valinol, n-t-boc-d-valinol, ksc491q4r
InChI-nyckel OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
LEDER CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]carbamate
Molekylvikt (g/mol) 203.28
PubChem CID 11241137
Formel vikt 203.28
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-D-Valinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.