Läs mer
N-BOC-DL-2-aminotetralin-2-karboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10143631 1 g 1g
10026243 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143631 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334370010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 98569-12-1
MDL-nummer MFCD00800586
InChI-nyckel DSDQZWPRZHNCIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-n-boc-amino-tetrahydro-2-naphthoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, n-boc-dl-2-aminotetralin-2-carboxylic acid, 2-n-boc-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3,4-dihydro-1h-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxy carbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, boc-atc
PubChem CID 2733177
IUPAC-namn 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3,4-dihydro-lH-naftalen-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 177 °C till 187 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H21NO4
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, kloroform
Molekylvikt (g/mol) 291.35
Formel vikt 291.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.