Läs mer
N-Boc-DL-alanine, 97%
Produktkod. 15478808
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478808 25 g 25g
15488808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62266.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3744-87-4 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3744-87-4
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.211
MDL-nummer MFCD00063124
InChI-nyckel QVHJQCGUWFKTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-dl-alanine, boc-dl-ala-oh, 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-dl-alanine, 2-n-boc-amino-propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl alanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-propionic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 268471
IUPAC-namn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
LEDER CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-DL-alanine
Kvantitet 25 g
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.