Läs mer
N-Boc-DL-fenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15489698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489698 5 g 5g
15479698 1 g 1g
15499698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63164.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4530-18-1 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4530-18-1
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.309
MDL-nummer MFCD00558969
InChI-nyckel ZYJPUMXJBDHSIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-dl-phenylalanine, boc-dl-phe-oh, n-boc-dl-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl phenylalanine, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, n-t-boc-phenylalanine
PubChem CID 269698
IUPAC-namn 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-fenylpropansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-DL-phenylalanine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 265.3
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.