Läs mer
N-Boc-DL-pipeklinsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348486
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348486 1 g 1g
11358486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17528.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98303-20-9 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98303-20-9
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.276
MDL-nummer MFCD01862877
InChI-nyckel JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 581831
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-DL-pipecolinic acid
Smältpunkt 129°C to 131°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 480022
Formel vikt 229.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.