Läs mer
N-Boc-ethanolamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-ethanolamine |
| CAS | 26690-80-2 |
| Molekylformel | C7 H15 N O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Ethanolamine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vikt | 161.1052 |