Läs mer
N-Boc-ethylamine, 97%
Produktkod. 15405327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405327 1 g 1g
15415327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32575.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38267-76-4 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 38267-76-4
Molekylformel C7H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 145.202
MDL-nummer MFCD12923020
InChI-nyckel ISTGQSQWSKCNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethylcarbamate, n-boc-ethylamine, carbamic acid, ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209iz1, ethylcarbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11198486
IUPAC-namn tert-butyl N-etylkarbamat
LEDER CCNC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N-Boc-ethylamine
Smältpunkt 38°C to 41°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 145.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.