Learn More
N-Boc-ethylamine, 97%
Product Code. 15415327
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15415327 5 g 5g
15405327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15415327 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32575.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38267-76-4 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38267-76-4
Molekylformel C7H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 145.202
MDL-nummer MFCD12923020
InChI-nyckel ISTGQSQWSKCNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethylcarbamate, n-boc-ethylamine, carbamic acid, ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209iz1, ethylcarbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11198486
IUPAC-namn tert-butyl N-etylkarbamat
LEDER CCNC(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-ethylamine
Smältpunkt 38°C to 41°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 145.2
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Boc-ethylamine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl ethylcarbamate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.