Läs mer
N-Boc-ethylenediamine hydrochloride, 98%
Produktkod. 11318836
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318836 1 g 1g
11328836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19485.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79513-35-2 | C7H17ClN2O2 | 196.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79513-35-2
Molekylformel C7H17ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 196.68
MDL-nummer MFCD01076129
InChI-nyckel XUHJJLCKXZTUJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethylenediamine hydrochloride, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-boc-ethane-1,2-diaminehcl, n-boc-ethane-1,2-diamine hcl, n-tert-butoxycarbonylethylenediamine hydrochloride, n-tert-butoxycarbonyl-ethylenediamine hydrochloride, n-boc-ethylenediamine hcl, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate-hcl, n-boc-ethylenediaminehydrochloride
PubChem CID 187200
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-aminoetyl)karbamat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-ethylenediamine hydrochloride
Smältpunkt 148°C to 151°C
Beilstein 3627511
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.68
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.