Läs mer
N-BOC-gamma-Aminobutyric acid, 98%
Produktkod. 10718333 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10718333 1 g Glasflaska 1g
10463103 5 g Glasflaska 5g
10319422 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10718333 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376570010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57294-38-9 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57294-38-9
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.24
MDL-nummer MFCD00037313
InChI-nyckel HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
PubChem CID 294894
IUPAC-namn 4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material N-BOC-γ-Aminobutyric acid
Smältpunkt 55°C
Kokpunkt 78°C to 82°C (0.2mmHg)
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3COC(=O)NH(CH2)3CO2H
Kvantitet 1 g
Flampunkt >110°C
Formel vikt 203.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.