Läs mer
N-Boc-glutaminsyra tert-butylester, TRC
Produktkod. 30329992
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30329992 5 g
1 options
Produktkod. 30329992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6561355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-glutamic Acid Tert-butyl Ester
CAS 24277-39-2
Molekylformel C14H25NO6
Kvantitet 5 g
Synonym (4S)-5-tert-Butoxy-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-oxopentanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pentanedioic Acid 1-Tert-butyl Ester, (S)-5-tert-Butoxy-4-(tert-butoxycarbonylamino)-5-oxopentanoic Acid, BOC-L-glutamic Acid Tert-butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 1-Tert-butyl Ester, N-tert-Butoxycarbonylglutamic Acid alpha-Tert-butyl Ester, N-alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-glutamic Acid alpha-Tert Butyl Ester, NSC 164659
InChI formel InChI=1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)9(7-8-10(16)17)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,16,17)/t9-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn (4S)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxy]-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanansyra
Molekylvikt (g/mol) 303.35
Formel vikt 303.1682