Läs mer
N-Boc-glycin etylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15419128
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419128 25 g 25g
15409128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62611.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14719-37-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14719-37-0
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.238
MDL-nummer MFCD05663720
InChI-nyckel CNIBHMMDDXGDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-glycine ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, ethyl 2-tert-butoxycarbonylamino acetate, boc-glycine ethyl ester, boc-gly-oet, tert-butoxycarbonylamino-acetic acid ethyl ester, ethyl boc-aminoacetate, n-tert-butoxycarbonyl glycine ethyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxy carbonyl amino acetate
PubChem CID 357729
IUPAC-namn etyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]acetat
LEDER CCOC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-glycine ethyl ester
Färg Färglös
Linjär formel (CH3)3COCONHCH2CO2CH2CH3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Oljig vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.