Läs mer
N-Boc-glycinmetylester, 97 %
Produktkod. 15485478
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485478 25 mL 25ml
15475478 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59234.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189,211 g/mol
Det används som läkemedels-, kemikalie-, färg- och färgmedelsintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det används som läkemedels
-, kemikalie-, färg- och färgmedelsintermediär.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31954-27-5
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.211
MDL-nummer MFCD00038267
InChI-nyckel PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
PubChem CID 637609
IUPAC-namn metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]acetat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-glycine methyl ester
Densitet 1.079
Kokpunkt 190 °C
Flampunkt 109 °C (228 °F)
Linjär formel (CH3)3COCONHCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.