Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-BOC-Glycine methyl ester |
| Kokpunkt | 190.0°C |
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Densitet | 1.2800g/mL, 1.28 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Flampunkt | 109°C |
| Formel vikt | 189.21 |
| Visa mer |