Läs mer
N-Boc-glycin N-succinimidylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469048
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469048 5 g 5g
15479048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62528.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3392-07-2 | Molekylformel: C11H16N2O6 | Molekylvikt: 272,26 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3392-07-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-glycine N-succinimidyl ester
Smältpunkt 165 °C till 167 °C
Molekylformel C15H24N2O6
MDL-nummer MFCD00022585 MFCD00022585
Kvantitet 5 g
Beilstein 1549242
Känslighet Hygroskopisk
Synonym boc-ile-osu, boc-l-isoleucine hydroxysuccinimide ester, boc-l-isoleucine n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoate, boc-lle-osu, boc-ile-osu hplc, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-isoleucine succinimidyl ester, 1-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-isoleucyl oxy-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s,3s-3-methyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanoate
InChI-nyckel FATJLEZSGFVHQA-CABZTGNLSA-N
LEDER CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2R)-3-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentanoat
Molekylvikt (g/mol) 328.37
PubChem CID 131632401
Formel vikt 272.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.