Läs mer
N-Boc-glycin tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498898
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498898 5 g 5g
15488898 1 g 1g
15408908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62375.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111652-20-1
Molekylformel C11H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 231.29
MDL-nummer MFCD00191866
InChI-nyckel ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-gly-otbu, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, boc-glycine tert-butyl ester, n-boc-glycine tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl glycine tert-butyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino acetate, 2-azabutanedioic acid di-tert-butyl ester
PubChem CID 4097102
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-glycine tert-butyl ester
Smältpunkt 66°C to 68°C
Linjär formel (CH3)3COCONHCH2CO2C(CH3)3
Kvantitet 5 g
Beilstein 5002580
IUPAC-namn tert-butyl-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}acetat
Formel vikt 231.29
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.