Läs mer
N-Boc-glycin, TRC
Produktkod. 30332515
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30332515 50 g
1 options
Produktkod. 30332515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65612550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-tert-Boc-glycine-OH
CAS 4530-20-5
Molekylformel C7 H13 N O4
Kvantitet 50 g
Synonym Glycine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, Glycine, N-carboxy-, N-tert-butyl ester (6CI,7CI,8CI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine, (tert-Butoxycarbonyl)aminoacetic acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)acetic acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine, N-BOC-glycine, N-[(tert-Butyloxy)carbonyl]glycine, N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycine, N-t-Butyloxycarbonylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminoacetic acid, NSC 127669, Nα-tert-Butyloxycarbonylglycine
InChI formel InChI=1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)O
IUPAC-namn 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 175.18
Formel vikt 175.0845