Läs mer
N-Boc-glycylglycine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469338
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469338 5 g 5g
15479338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62889.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31972-52-8
Molekylformel C9H16N2O5
Molekylvikt (g/mol) 232.236
MDL-nummer MFCD00038558
InChI-nyckel HWBAHOVOSOAFLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-gly-gly-oh, boc-gly-gly, n-tert-butoxycarbonyl glycylglycine, n-2-n-boc-amino-acetyl-glycine, boc-glycylglycine, 2-2-tert-butoxycarbonyl amino acetamido acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetamido acetic acid, 2-2-tert-butoxycarbonylamino acetamido acetic acid, 2-2-tert-butoxy carbonyl amino acetamido acetic acid, t-boc-glygly
PubChem CID 333466
IUPAC-namn 2-[[2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]acetyl]amino]ättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-glycylglycine
Färg Vitt
Linjär formel (CH3)3COCONHCH2CONHCH2CO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.