Läs mer
N-Boc-guanidin, 95 %
Produktkod. 15459778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459778 25 g 25g
15439778 1 g 1g
15449778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63206.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 219511-71-4 | C6H13N3O2 | 159,189 g/mol
N-Boc-guanidin, används som guanidinyleringsmedel och för syntes av 2-aminoimidazoler. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-Boc-guanidin, används som guanidinyleringsmedel och för syntes av 2-aminoimidazoler. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i de flesta alkoholer, estrar (t.ex. etylacetat), ketoner (t.ex. aceton), acetonitril och diklormetan. Ej löslig i dietyleter och hexan.
Anteckningar
Fukt, värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 219511-71-4
Molekylformel C6H13N3O2
Molekylvikt (g/mol) 159.189
MDL-nummer MFCD20547465
InChI-nyckel UMOZLQVSOVNSCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-guanidine, n-boc-guanidine, 1-tert-butoxycarbonyl guanidine, tert-butyl n-carbamimidoylcarbamate, boc guanidine, 1-boc-guanidine, tert-butyl n-diaminomethylidene carbamate, tert-butoxycarbonylguanidine, acmc-209x9z
PubChem CID 11378649
IUPAC-namn tert-butyl N-(diaminometyliden)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-guanidine
Smältpunkt 170 °C till 175 °C
Färg Vitt
Linjär formel (CH3)3OCONHC(=NH)NH2
Kvantitet 25 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i de flesta alkoholer, ester (t.ex. etylacetat), ketoner (t.ex. aceton), acetonitril och diklormetan. Inte lösliga i dietyleter och hexan.
Formel vikt 159.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.