Läs mer
N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one, 98 %
Produktkod. 15401388
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401388 1 g 1g
15421388 250 mg 250mg
15411388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55214.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 188975-88-4 | C11H19NO3 | 213,28 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är en fin kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är en fin kemisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
kloroform, diklormetan, etanol och etyleter.
Anmärkningar
Luftkänslig. Håll under 2-8 °C. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188975-88-4
Molekylformel C11H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 213.28
MDL-nummer MFCD03788435
InChI-nyckel PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
PubChem CID 1512679
IUPAC-namn tert-butyl-4-oxoazepan-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one
Brytningsindex 1.467
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Ether.
Formel vikt 213.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.