Läs mer
N-Boc-hydroxylamin, 98+%
Produktkod. 11484143
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484143 25 g 25g
11464143 1 g 1g
11474143 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10349.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133,15 g/mol
N-Boc-hydroxylamin används vid framställning av azridiner genom cykloaddition av azider med nitroso Diels-Alder-addukter. Det fungerar som ett reagens för syntes av hydroxylaminderivat t-butyl-N-(acyloxi)karbamater och N,O-diacylerade N-hydroxiarylsulfonamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-hydroxylamin används vid framställning av azridiner genom cykloaddition av azider med nitroso Diels-Alder-addukter. Det fungerar som ett reagens för syntes av hydroxylaminderivat t-butyl-N-(acyloxi)karbamater och N,O-diacylerade N-hydroxiarylsulfonamider.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, reduktionsmedel och alkalimetaller. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36016-38-3
Molekylformel C5H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00002107
InChI-nyckel DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
PubChem CID 97534
IUPAC-namn tert-butyl N-hydroxikarbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-hydroxylamine
Smältpunkt 55 °C till 58 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1756546
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 133.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.