Läs mer
N-Boc-hydroxylamin, TRC
Produktkod. 30348500
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30348500 5 g
1 options
Produktkod. 30348500 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6564705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-hydroxylamine
CAS 36016-38-3
Molekylformel C5H11NO3
Kvantitet 5 g
Synonym N-Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl N-Hydroxycarbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydroxylamine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)hydroxylamine, N-Boc-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic Acid tert-Butyl Ester, N-t-Butyloxycarbonyl Hydroxylamine, NSC 131086, NSC 144620, tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, tert-Butoxyhydroxamic Acid, tert-Butyl N-Hydroxycarbamate, tert-Butyl Hydroxycarbamate
InChI formel InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,3)9-4(7)6-8/h8H,1-3H3,(H,6,7)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NO
IUPAC-namn tert-butyl N-hydroxykarbamat
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Formel vikt 133.0739