Läs mer
N-Boc-L-alaninamide, 96%
Produktkod. 15409118
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15409118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62604.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 85642-13-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
N-Boc-L-alaninamid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-L-alaninamid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i vatten eller 1% ättiksyra.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85642-13-3
Molekylformel C8H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD03701447
InChI-nyckel GZKKSKKIABUUCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-ala-nh2, n-t-butyloxycarbonyl-l-alanine amide, s-tert-butyl 1-amino-1-oxopropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-carbamoylethyl carbamate, boc-beta-ala-nh2, boc-l-ala-nh2, boc-l-alanine-nh2, boc-l-alanine amide, s-boc-alaninamide, ambotzbaa5310
PubChem CID 7015295
LEDER CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-alaninamide
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water or 1% acetic acid.
IUPAC-namn tert-butyl-N-(1-karbamoyletyl)karbamat
Formel vikt 188.22
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.