Läs mer
N-Boc-L-alanin, 98+%
Produktkod. 11418646
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418646 25 g 25g
11408646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16018.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15761-38-3 | C8H15NO4 | 189,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15761-38-3
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD00037225
InChI-nyckel QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Synonym boc-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine, boc-l-alanine, n-boc-l-alanine, boc-l-ala-oh, n-t-boc-l-alanine, boc-ala, tert-butoxycarbonyl-l-alanine, tert-butoxycarbonyl alanine, n-alpha-t-boc-l-alanine
PubChem CID 85082
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-alanine
Smältpunkt 80 °C till 84 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1726365
Optisk rotation −26° (c=2 i ättiksyra)
Formel vikt 189.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.