Läs mer
N-Boc-L-alaninmetylester, 95 %
Produktkod. 15458818
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458818 25 g 25g
15448818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62271.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 28875-17-4 | C9H17NO4 | 203,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28875-17-4
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.24
MDL-nummer MFCD00038513
InChI-nyckel GJDICGOCZGRDFM-LURJTMIESA-N
Synonym boc-ala-ome, boc-l-alanine methyl ester, s-n-tert-butoxycarbonylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-l-alanine methyl ester, boc-alanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino propanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoate
PubChem CID 10856577
IUPAC-namn metyl (2S)-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}propanoat
LEDER COC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-alanine methyl ester
Smältpunkt 32 °C till 35 °C
Färg Vitt
Beilstein 1872545
Densitet 1.030 g/mL
Kvantitet 25 g
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Formel vikt 203.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.