Läs mer
N-Boc-L-Allylglycin, TRC
Produktkod. 30336062
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30336062 250 mg
1 options
Produktkod. 30336062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB600500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-Allylglycine
CAS 90600-20-7
Molekylformel C10H17NO4
Kvantitet 250 mg
Synonym (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-pentenoic acid, BOC-L-Allylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-allylglycine, N-BOC-L-Allylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-allylglycine, (S)-N-Boc-Allylglycine
InChI formel InChI=1S/C10H17NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]pent-4-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 215.25
Formel vikt 215.1158