Läs mer
N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester, 98%
Produktkod. 15449098
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449098 5 g 5g
15459098 250 mg 250mg
15439098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62590.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98045-03-5 | C10H17NO6 | 247.247 g/mol
N-Boc-L-asparaginsyra 1-metylester används som en mellanprodukt vid framställning av modifierade alfa-aminosyror och 5-cis-alkylproliner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-L-asparaginsyra 1-metylester används som mellanprodukt vid framställning av modifierade alfa-aminosyror och 5-cis-alkylproliner.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Värmekänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98045-03-5
Molekylformel C10H17NO6
Molekylvikt (g/mol) 247.247
MDL-nummer MFCD03094777
InChI-nyckel IWFIVTBTZUCTQH-LURJTMIESA-N
Synonym boc-asp-ome, 1-methyl n-boc-l-aspartate, n-boc-l-aspartic acid 1-methyl ester, 3s-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, n-boc asp oh ome, 1-methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartate, n-tert-butoxycarbonylaspartic acid a-methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aspartic acid 1-methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 1-methyl est, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 1-methyl ester
PubChem CID 11021202
IUPAC-namn (3S)-4-metoxi-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxobutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-aspartic acid 1-methyl ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 247.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.