Läs mer
N-Boc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester, 95%
Produktkod. 15458928
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458928 5 g 5g
15448928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62425.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34582-32-6 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34582-32-6
Molekylformel C13H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 289.328
MDL-nummer MFCD00038272
InChI-nyckel RAUQRYTYJIYLTF-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-asp-otbu, boc-l-aspartic acid 1-tert-butyl ester, s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-tert-boc-l-aspartic acid tert-butyl ester, 3s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-oxo-butanoic acid, 3s-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp-otbu, boc-asp-o-t-butyl, pubchem12140, boc-aspartic acid-otbu
PubChem CID 7010517
IUPAC-namn (3S)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxobutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Färg Vitt
Beilstein 4191701
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Formel vikt 289.32
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.