Läs mer
N-Boc-L-aspartic acid 4-benzyl ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470377 5 g 5g
11460377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21758.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7536-58-5
Molekylformel C16H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 323.345
MDL-nummer MFCD00065564
InChI-nyckel SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
PubChem CID 1581888
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxo-4-fenylmetoxibutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Smältpunkt 110°C to 112°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 323.35
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.